Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ S-Series Silica Screw-On Flash Columns, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: Silica
- Particle Type: Irregular
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flash Column |
| Sängvikt (metrisk) | 20 g |
| Kvantitet | 20 Pk. |