Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ kiseldioxid-flashkolonner, sfäriska medier, partikelstorlek 20 μm
Produktkod. 31749101 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31749101 20 g
31741455 4 g
31748981 12 g
31743788 40 g
31748440 80 g
31744969 120 g
31745822 220 g
31741522 330 g
31743928 800 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 31749101 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SS1200200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationsläge: Normalfas
  • Fas: Kiseldioxid
  • Partikeltyp: Sfärisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 20 g
Kvantitet 20 Pk.