Läs mer
Phenomenex™ Claricep™ Silica förpackade solidladdade patroner
Produktkod. 31744783 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Sängvikt (metrisk):
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt (metrisk)
31744783 25 g
31743716 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31744783 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer SLC605025060
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Finns tillgängliga i två flashmedier (oregelbundna och sfäriska) med flera kemier, och Claricep-kolonner är optimerade för upplösning och hög belastningskapacitet. Den inaktiverade kiselytan främjar sammansättningens stabilitet, utmärkt toppform och hög prestanda för både sura och basiska föreningar.
  • Varumärke: Claricep
  • Teknik: SP
  • Fas: Kiseldioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flash-kolumn
Sängvikt (metrisk) 25 g