Läs mer
Sartorius Claristep™ Enkel bricka
Handla allt Sartorius Produkter
:
Claristep™ Enkel bricka; Kapacitet: 600μ L
Beskrivning
Innehåller
Endast enstaka fack
- Multiplexa upp till 8 prover
- Ingen vakuumkälla behövs
- Ingen strömförsörjning behövs
- Gult
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |
| Kit Innehåll | Endast enstaka fack |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 st. |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Typ | Verktyg och tillbehör |
| Tillräckligt för | Analytisk provberedning, förtydligande |
| Formatera | 8-brunnars remsor |