Beskrivning
- Multiplexa upp till 8 prover
- Placera helt enkelt provflaskorna i stationens bricka och placera Claristep™ Filter på toppen
- Efter att provet har fyllts i Claristep™ Filterbehållare stationens lock stängs för hand och vätskan filtreras
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |
| Kit Innehåll | Enkel bricka och station |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 st. |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Mål | Analytisk provberedning Klargörande |
| Typ | Verktyg och tillbehör |
| Tillräckligt för | Proteinrening |
| Formatera | 8-brunnars remsor |