Läs mer
Analytes C Interference Check Standard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15678255 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15678255 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15678255 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLINTB3N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    3825.23 SEK / 125ml
    Save 394.77 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag2 μg/ml
Som2 μg/ml
Ba2 μg/ml
Vara2 μg/ml
Cd2 μg/ml
Co2 μg/ml
Cr2 μg/ml
Cu2 μg/ml
Mn2 μg/ml
Ni2 μg/ml
Pb2 μg/ml
Sb2 μg/ml
Se2 μg/ml
Tl2 μg/ml
V2 μg/ml
Zn2 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Analytes B3 without Mercury
Namnnotering För ILM05.2, ICP/MS; Utan kvicksilver
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-41-7, 7732-18-5, 7440-28-0, 7440-22-4, 7440-43-9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Analyt- eller komponentnamn Silver,Arsenic,Barium
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
Typ ICP/ICP-MS Standard
Element Ag, As, Ba
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3/TR Tart. Syra/tr HF
Kvantitet 125 ml
Kvalitet PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Analytes C (For ILM 05.2)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning