Läs mer
Tuning Solution 2 för ICP , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15235896 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15235896 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15235896 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLTUNE2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4478.33 SEK
    3805.13 SEK / 125ml
    Save 673.20 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba10 μg/ml
Vara10 μg/ml
Ce10 μg/ml
Co10 μg/ml
I10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Rh10 μg/ml
U10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tuning Solution 2
Namnnotering För ICP/MS
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-39-3, 7440-45-1, 7439-95-4, 7440-48-4, 7440-61-1, 7440-41-7
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.0
Analyt- eller komponentnamn Ba,Be,Ce
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
Typ ICP/ICP-MS Standard
Element Ba, Be, Ce
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10mg/L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tuning Solution 2
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.