Läs mer
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA TÄCKSLÄNG
Produktkod. 30226288
Change view
Tjocklek (metrisk):
1,0 mm
1,5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk)
30226288 1,5 mm
30226289 1,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226288 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer SAF506402A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.38 SEK
    365.96 SEK / Paket med 100
    Save 195.42 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Inom ClariTex-serien, exklusivt tillgängliga på CellPath, finns Supa Mega Coverslips, designade med specifikationerna för Supa Mega Microscope Slides i åtanke.
  • Viktiga fördelar:
  • Fit Supa Mega Mikroskopglasögon
  • Jämn tjocklek
  • Tillverkad enligt DIN ISO 8255
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Rektangel
Material Glas
Längd (metrisk) 64 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm