Läs mer
CELLPATH CLARITEX SUPA MEGA TÄCKSLÄNG
Produktkod. 30226289
Change view
Tjocklek (metrisk):
1,0 mm
1,5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk)
30226289 1,0 mm
30226288 1,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226289 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer SAG506402A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.83 SEK
    331.88 SEK / Paket med 100
    Save 145.95 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Inom ClariTex-serien, exklusivt tillgängliga på CellPath, finns Supa Mega Coverslips, designade med specifikationerna för Supa Mega Microscope Slides i åtanke.
  • Viktiga fördelar:
  • Fit Supa Mega Mikroskopglasögon
  • Jämn tjocklek
  • Tillverkad enligt DIN ISO 8255
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Rektangel
Material Glas
Längd (metrisk) 64 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Tjocklek (metrisk) 1,0 mm