Läs mer
Klaritromycin 9-oxim (E/Z-blandning), TRC
Produktkod. 30352063
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30352063 50 mg
1 options
Produktkod. 30352063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC55976350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clarithromycin 9-Oxime (E/Z mixture)
CAS 103450-87-9
Molekylformel C38 H70 N2 O13
Kvantitet 50 mg
Synonym Oxacyclotetradecane Erythromycin Derivative, 6-O-Methylerythromycin 9-Oxime, 6-O-Methylerythromycin A 9-Oxime
InChI formel InChI=1S/C38H70N2O13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(39-46)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(40(11)12)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45-46H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=NO)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyltetrahydropyran-2-yl]oxy-14-etyl-12,13-dihydroxy-10-hydroxyimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-metoxy-4,6-dimetyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-7-metoxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradecan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 762.97
Formel vikt 762.4878