Läs mer
Klaritromycin, 960-1040 ^mg/mg
Produktkod. 15457189
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457189 100 mg 100mg
15437189 1 g 1g
15447189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66005.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81103-11-9 | C38H69NO13 | 747,964 g/mol
Ett makrolidantibiotikum som hämmar bakterietillväxt genom att rikta in sig på 50S-ribosomunderenheten
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ett makrolidantibiotikum som hämmar bakterietillväxt genom att rikta in sig på 50S-ribosomunderenheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81103-11-9
Molekylformel C38H69NO13
Molekylvikt (g/mol) 747.964
MDL-nummer MFCD00865140
InChI-nyckel AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion
LEDER CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clarithromycin
Typ Klaritromycin
Namnnotering 960 till 1040 μg/mg
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 217 °C till 220 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kokpunkt 86 °C
Merck Index 14,2339
Löslighetsinformation Löslig i DMSO
Formel vikt 747.95
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning