Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Klaritromycin, 97 %
Produktkod. 15761749 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15761749 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15761749 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455220010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 81103-11-9 | C38H69NR13 | 747,95 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Smältpunkt 222,0 °C till 231,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C38H69NO13
Kvantitet 1 g
Synonym clarithromycin, biaxin, clarithromycine, 6-o-methylerythromycin, clathromycin, klaricid, 6-o-methylerythromycin a, abbott-56268, macladin, clarith
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i aceton, kloroform, metanol, eter, etanol
InChI-nyckel AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
LEDER CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-14-etyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-7-metoxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradecane-2,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 747.95
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
Formel vikt 747.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –