Läs mer
Clarithromycin (9Z)-O-Methyloxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clarithromycin (9Z)-O-Methyloxime |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H72N2O13/c1-16-27-39(10,46)32(43)22(4)29(40-49-15)20(2)18-38(9,48-14)34(54-36-30(42)26(41(11)12)17-21(3)50-36)23(5)31(24(6)35(45)52-27)53-28-19-37(8,47-13)33(44)25(7)51-28/h20-28,30-34,36,42-44,46H,16-19H2,1-15H3/b40-29-/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1 |
| Formel vikt | 776.5034 |