Läs mer
Klaritromycin, Mikromol™
Produktkod. 17920976
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17920976 250 mg
1 options
Produktkod. 17920976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0057.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Klaritromycin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Analyt- eller komponentnamn Clarithromycin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C38 H69 N O13
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Clarithromycin
InChI formel InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-14-etyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-7-metoxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradecane-2,10-dione
Molekylvikt (g/mol) 747.95
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 747,4769 g/mol