missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clarithromycin-N-methyl-13C, d3, TRC

Produktkod. 30352660
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352660 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30352660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC55975410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clarithromycin-N-methyl-13C, D3
CAS 2699608-30-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel 13C C37 H66 D3 N O13
Kvantitet 10 mg
Synonym 6-O-Methylerythromycin-13C, d3, 6-O-Methylerythromycin A-13C, d3, A 56268-13C, d3, Abbott 56268-13C, d3, Antibiotic A 56268-13C, d3, Antibiotic TE 31-13C, d3, BIAXIN XL-13C, d3, Biaxin-13C, d3, CRIXAN OD-13C, d3, Clamicin-13C, d3, Claric-13C, d3, Claris-d3, Claritek-13C, d3, Clarith-13C, d3, Clarithro-13C, d3, Clathromycin-13C, d3, Crixan-13C, d3, Fascar-13C, d3, Fromilid-13C, d3, Kelamycin-13C, d3, Klacid-13C, d3, Klaribac-13C, d3, Klaricid-13C, d3, Klarithran eclar-13C, d3
InChI formel InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1/i11+1D3
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)OC)[C@@H]1O
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-[methyl(trideuterio(1^{13}C)methyl)amino]tetrahydropyran-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Molekylvikt (g/mol) 751.9645
Formel vikt 751.4991
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.