Beskrivning
- Tvättingredienserna kommer från förnybara källor (vegetabiliskt ursprung) och valdes ut för sin lägre påverkan på vattenlevande liv
- 99 % av ingredienserna har naturliga ursprung
- Formeln är lätt biologiskt nedbrytbar
- Minimera energiförbrukningen, denna tvål är bevisat effektiv i kallt vatten
- 35 % lägre vattenkonsumtion
- Hjälper till att minska vattenförbrukningen med upp till 35 %
- Dermatologiskt testad
- Hudvänligt pH
- Snabb påfyllning på mindre än 10 sekunder
- Högkapacitetsminskande avfall: Hjälper till att minska förbrukningen med upp till 50 %
- Hygienisk påfyllning – Fabriksförseglad flaska med ny pump för varje påfyllning hjälper till att minska risken för kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handtvål |
| Färg | Klart |
| Form | Skum |
| Disponibel | Begränsad användning |
| För användning med (utrustning) | Tork Tvål- och desinfektionsdispenser |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Storlek | Standard |
| Volym (metrisk) | 1 L |