Läs mer
Clascoterone-D5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clascoterone-D5 |
| Molekylformel | C24 D5 H29 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 21-Hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione-D5, Winlevi-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O5/c1-4-21(28)29-24(20(27)14-25)12-9-19-17-6-5-15-13-16(26)7-10-22(15,2)18(17)8-11-23(19,24)3/h13,17-19,25H,4-12,14H2,1-3H3/t17-,18+,19+,22+,23+,24+/m1/s1/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.555 |
| Formel vikt | 407.272 |