Läs mer
Clascoterone, MedChemExpress
Produktkod. 16496166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16496166 100 mg
1 options
Produktkod. 16496166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13331
MedChemExpress Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate;Cortexolone 17α-propionate;CB-03-01) is a new topical and peripherally selective androgen antagonist.
Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clascoterone
Fysisk form Solid
CAS 19608-29-8
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H34O5
Synonym Cortexolone 17 alpha-propionate Cortexolone 17α-propionate CB-03-01
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.43 mM)
LEDER O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(CO)=O)OC(CC)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 402.52
Formel vikt 402.52
Procent renhet 98.21%