Läs mer
Honeywell™ Andningsskydd, N5500 Elastomer halvmask, klass 1
Produktkod. 15836845
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15836845 Betydande Varje
15816845 Liten Varje
15858244 Intermediär Paket med 12
15826845 Intermediär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15836845 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer N65550033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.57 SEK
    293.20 SEK / Paket med 1
    Save 109.37 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högpresterande, dubbelpatron (klass 1) halvmask andningsskydd
  • Lätt och låg profil ergonomisk design uppmuntrar hög nivå av användaracceptans
  • Unikt huvudband och okstycke för enkel justering
  • Konturerad omvänd tätning säkerställer en utmärkt ansiktstätning som inte orsakar obehag
  • Termoplastiskt elastomermaterial undviker latexallergener som är vanliga med ekonomimasker
  • Enkel enhet, fyrpunktssele med nackrem är lätt att använda
  • Selens ergonomiska design och förbättrade fjädringssystem passar perfekt ovanpå huvudet och erbjuder en hög nivå av komfort
  • Överlägsen utandningsventil tillåter mer andetag att andas ut gör att arbetarna känner sig svalare och mer bekväma
  • Minskat död luftutrymme innebär mindre återandad utandningsluft
  • Variabel tjocklek i tätningsområdet överensstämmer med nosryggen
  • Filterpatroner ingår ej, kan beställas separat
Beställningsinfo
Filterpatroner ingår ej, kan beställas separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patron/filter Filterpatroner säljs separat
Patrontyp Dubbel patron: Klass 1
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, EG-certifikat: 251, EG-intyg: CE Ceert 251-5500Respir-Dec 2007, EN 140, Försäkran om överensstämmelse INSPEC N65550031
Färg Grå
Material Termoplastisk elastomer
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Kemi-, laboratorie- och petrokemisk industri
Inkluderar 4-punkts huvudsele