Läs mer
Honeywell™ N7700 Klass 1 Halvmask Andningsskydd
Beskrivning
- Hypoallergen ansiktsmask i 100 % silikon för extra komfort
- En enhets fyrapunktssele med nackrem är lätt att använda och dess ergonomiska design och förbättrade fjädringssystem passar perfekt ovanpå huvudet och ger hög komfort
- Minskat död luftutrymme innebär mindre återandad utandningsluft
- Snabb att demontera och rengöra, med utbytbara delar
- Överlägsen utandningsventil tillåter mer andetag att andas ut så att arbetarna känner sig svalare och bekvämare
- Variabel tjocklek i tätningsområdet anpassar sig till näsryggen för förbättrad komfort och passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 3, EC-certifikat: 250, EG-intyg, EN 140 |
| Färg | Svart |
| Material | Silikon kjol |
| Produkttyp | Halvmask andningsskydd |
| Storlek | Intermediär |
| För användning med (applikation) | Lämplig för många typer av applikationer |
| Selestil | 4-poäng |