Läs mer
Honeywell™ Andningsskydd, N5500 Elastomer halvmask, klass 1
Produktkod. 15858244
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
Small
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15858244 Intermediär Paket med 12
15816845 Small Varje
15826845 Intermediär Varje
15836845 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15858244 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer N65550032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högpresterande, dubbelpatron (klass 1) halvmask andningsskydd
  • Lätt och låg profil ergonomisk design uppmuntrar hög nivå av användaracceptans
  • Unikt huvudband och okstycke för enkel justering
  • Konturerad omvänd tätning säkerställer en utmärkt ansiktstätning som inte orsakar obehag
  • Termoplastiskt elastomermaterial undviker latexallergener som är vanliga med ekonomimasker
  • Enkel enhet, fyrpunktssele med nackrem är lätt att använda
  • Selens ergonomiska design och förbättrade fjädringssystem passar perfekt ovanpå huvudet och erbjuder en hög nivå av komfort
  • Överlägsen utandningsventil tillåter mer andetag att andas ut gör att arbetarna känner sig svalare och mer bekväma
  • Minskat död luftutrymme innebär mindre återandad utandningsluft
  • Variabel tjocklek i tätningsområdet överensstämmer med nosryggen
  • Filterpatroner ingår ej, kan beställas separat
Beställningsinfo
Filterpatroner ingår ej, kan beställas separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patron/filter Filterpatroner säljs separat
Patrontyp Dubbel patron: Klass 1
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, EG-certifikat: 251, EG-intyg: CE Ceert 251-5500 Respir-Dec 2007, EN 140, Försäkran om överensstämmelse INSPEC N65550031
Färg Grå
Material Termoplastisk elastomer
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Kemi-, laboratorie- och petrokemisk industri
Inkluderar 4-punkts huvudsele