Läs mer
Honeywell™ N7700 Klass 1 Halvmask Andningsskydd
Produktkod. 15866845
Storlek:
Intermediär
Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15866845
Brand: Honeywell™ N65770033
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högpresterande, halvmaskig andningsskydd med en lätt, låg profildesign.
  • 100% Silicone hypoallergenic face piece for extra comfort
  • Single unit four-point harness with neck strap is easy to use and its ergonomic design and improved suspension system fits perfectly on top of the head providing a high level of comfort
  • Reduced dead air space means less re-breathed exhaled air
  • Quick to dismantle and clean, with replaceable parts
  • Superior exhalation valve allows more breath to be exhaled so workers feel cooler and more comfortable
  • Variable thickness in sealing area conforms to nose bridge for improved comfort and fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC Category PPE: 3, EC Certificate: 250, EC Attestation, EN 140
Färg Black
Material Silicone skirt
Produkttyp Half-mask Respirator
Storlek Large
För användning med (applikation) Suitable for many types of applications
Selestil 4-point