Läs mer
Honeywell™ N7700 Klass 1 Halvmask Andningsskydd
Produktkod. p-7159661
Storlek:
Intermediär
Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15856845
Brand: Honeywell™ N65770032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande, halvmaskig andningsskydd med en lätt, låg profildesign.
  • Hypoallergen ansiktsmask i 100 % silikon för extra komfort
  • En enhets fyrapunktssele med nackrem är lätt att använda och dess ergonomiska design och förbättrade fjädringssystem passar perfekt ovanpå huvudet och ger hög komfort
  • Minskat död luftutrymme innebär mindre återandad utandningsluft
  • Snabb att demontera och rengöra, med utbytbara delar
  • Överlägsen utandningsventil tillåter mer andetag att andas ut så att arbetarna känner sig svalare och bekvämare
  • Variabel tjocklek i tätningsområdet anpassar sig till näsryggen för förbättrad komfort och passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, EC-certifikat: 250, EG-intyg, EN 140
Färg Svart
Material Silikon kjol
Produkttyp Halvmask andningsskydd
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Lämplig för många typer av applikationer
Selestil 4-poäng