Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Produktkod. 15816635
Change view
Skyddar mot organiska ångor och sura gaser
Produktkod.
15816635 Skyddar mot organiska ångor och sura gaser
1 options
Produktkod. 15816635 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer N06575003L
I lager
A1B1E1-patronen är en del av det breda urvalet av patroner som erbjuds för att skydda mot många farliga gaser, ångor i många applikationer. Sortimentet ger hög kvalitet och ett kostnadseffektivt skydd.
  • Skyddar mot organiska ångor och sura gaser
  • Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
  • Lägre profil och lätt för optimal komfort
  • Låg profil hindrar inte synfältet
  • Gängad kontakt är lätt att fästa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Klass 1 plastpatron
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 2259, EG-intyg: 2259, EN 2259
För användning med (applikation) Skyddar mot organiska ångor och sura gaser
Kvantitet 6 par/låda, 8 lådor/Cs.
Vikt (metrisk) 103.9 g