Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Produktkod. 15806845
Change view
Inkluderar gängad kontakt
Produktkod.
15806845 Inkluderar gängad kontakt
1 options
Produktkod. 15806845 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer N06575008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.65 SEK
    83.69 SEK / Paket med 1
    Save 35.96 SEK
    30% Av
I lager
P3-patronen är en del av det breda utbudet av högkvalitativa och kostnadseffektiva patroner som erbjuds för att skydda mot många farliga gaser, ångor och/eller partiklar i många applikationer.
  • Skyddar mot partiklar
  • Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
  • Lägre profil och lätt för optimal komfort
  • Låg profil hindrar inte synfältet
  • Gängad kontakt är lätt att fästa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 0252, EG-intyg: 0252, EN 143, Försäkran om överensstämmelse INSPEC N06575008
Material ABS - glasfiberpapper
För användning med (applikation) Jordbruk, fordon, flyg, konstruktion, kemi, gjuteri, allmän industri, glas, grönområden, industriell rengöring, järn och stål, laboratorium, underhåll, medicin och läkemedel, papper, skeppsbyggnad, textil, verktyg, vattenrening, svetsning, träindustri
Inkluderar Gängad kontakt