Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Produktkod. 15826635
Change view
Skyddar mot ammoniak
Produktkod.
15826635 Skyddar mot ammoniak
1 options
Produktkod. 15826635 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer N06575004L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.95 SEK
    216.99 SEK / 1 par
    Save 18.96 SEK
    8% Av
I lager
K1-patronen är en del av det breda urvalet av patroner som erbjuds för att skydda mot många farliga gaser, ångor i många applikationer. Sortimentet ger hög kvalitet och ett kostnadseffektivt skydd.
  • Skyddar mot ammoniak
  • Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
  • Lägre profil och lätt för optimal komfort
  • Låg profil hindrar inte synfältet
  • Gängad kontakt är lätt att fästa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Klass 1 plastpatron
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 2259, EG-intyg: 2259, EN 2259
För användning med (applikation) Skyddar mot ammoniak
Kvantitet 6 par/låda, 8 lådor/Cs.
Vikt (metrisk) 102.1 g