Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Produktkod. 15836635
:
Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15836635
Brand: Honeywell™ N06575009L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
A1B1E1K1-patronen är en del av det breda urvalet av patroner som erbjuds för att skydda mot många farliga gaser, ångor i många applikationer. Sortimentet ger hög kvalitet och ett kostnadseffektivt skydd.
  • Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak
  • Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
  • Lägre profil och lätt för optimal komfort
  • Låg profil hindrar inte synfältet
  • Gängad kontakt är lätt att fästa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Klass 1 plastpatron
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 2259, EG-intyg: 2259, EN 2259
För användning med (applikation) Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak
Kvantitet 6 par/låda, 8 lådor/Cs.
Vikt (metrisk) 99.6 g