Learn More
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Description
- Skyddar mot organisk ånga, sur gas och partiklar
- Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
- Lägre profil och lätt för optimal komfort
- Låg profil hindrar inte synfältet
- Gängad kontakt är lätt att fästa
Spécification
Spécification
| Patrontyp | Klass 1 plastpatron |
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 2259, EG-intyg: 2259, EN 2259 |
| För användning med (applikation) | Skyddar mot organisk ånga, sur gas och partiklar |
| Kvantitet | 4 par/box, 8 boxar/Cs. |
| Vikt (metrisk) | 122.5 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?