Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Produktkod. 15876635
Change view
Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak och partiklar
Produktkod.
15876635 Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak och partiklar
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15876635 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer N06575089L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.25 SEK
    314.61 SEK / 1 par
    Save 173.64 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
A1B1E1K1P3-patronen är en del av det breda utbudet av patroner som erbjuds för att skydda mot många farliga gaser, ångor och/eller partiklar i många applikationer. Sortimentet ger hög kvalitet och ett kostnadseffektivt skydd.
  • Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak och partiklar
  • Utmärkt filtreringseffektivitet under lång tid
  • Lägre profil och lätt för optimal komfort
  • Låg profil hindrar inte synfältet
  • Gängad kontakt är lätt att fästa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Klass 1 plastpatron
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-certifiering: 2259, EG-intyg: 2259, EN 2259
För användning med (applikation) Skyddar mot organisk ånga, sur gas, ammoniak och partiklar
Kvantitet 1 par
Vikt (metrisk) 122.3 g