Läs mer
Honeywell™ Klass 1 plastpatron A1B1E1 för organiska ångor och sur gas
Descrizione
- Halv ansiktsstil
- Lämplig för användning inom medicin och läkemedelsindustrin
- Lämplig för användning i petrokemisk industri
- Silikonkropp för extra komfort
- Ergonomisk design och förbättrat fjädringssystem för överlägsen passform
- Dubbla utandningsventiler för ökad andningskomfort
Specifica
Specifica
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG-kategori PPE: 2, EG-certifikat: 250, EG-intyg: 250, EN 140, Försäkran om överensstämmelse INSPEC N65770016 |
| Anslutningstyp | Patronanslutningstyp: RD40, Accepterar 1 filter |
| Beskrivning | Remuppdelning: 4 |
| Färg | Svart |
| Storlek | Betydande |
| Inkluderar | Halsband |
| Vikt (metrisk) | 151 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?