Läs mer
Erlab Class 2 Safety Cabinet - Solis Essentiel
Modell:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Energiförbrukning (driftsbörvärde):
150 W
170 W
290 W
310 W
Energiförbrukning (reducerat flödesläge):
80 W
90 W
105 W
115 W
Beskrivning
- Highly efficient HEPA H14 filters
- Double ventilation
- Visual and audible alarms
- Transparent side windows for bright and opened environment
- Complete access to the tank for completely disinfected
- Touch screen highly intuitive: to adjust the brightness in the handling chamber, the duration of the UV cycle, the usage time, the status of the HEPA filters
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 12469-2000 |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) Interiör | 1285 mm |
| Produkttyp | Biosäkerhetsskåp |
| Modell | Solis Essentiel 1200 |
| Bullernivå | 56 dBA |
| Uttag | 2 |
| Energiförbrukning | 600 W |
| Skärmöppning (metrisk) | 600 mm |
| Volym (metrisk) avgassystem | >320 m3hr. |
| Visa mer |