Läs mer
Erlab Class 2 Safety Cabinet - Solis Essentiel
Produktkod. 17726634
Modell:
Solis Essentiel 1200
Solis Essentiel 1500
Solis Essentiel 1800
Solis Essentiel 900
Energiförbrukning (driftsbörvärde):
150 W
170 W
290 W
310 W
Energiförbrukning (reducerat flödesläge):
80 W
90 W
105 W
115 W
Produktkod. 17726634
Brand: Erlab HOT19836
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Absolute protection for users, samples and environment, while manipulating class 1 and 2 pathogenic samples.
  • Highly efficient HEPA H14 filters
  • Double ventilation
  • Visual and audible alarms
  • Transparent side windows for bright and opened environment
  • Complete access to the tank for completely disinfected
  • Touch screen highly intuitive: to adjust the brightness in the handling chamber, the duration of the UV cycle, the usage time, the status of the HEPA filters
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12469-2000
Kammarmaterial Rostfritt stål
Bredd (metrisk) Interiör 980 mm
Modell Solis Essentiel 900
Bullernivå 56 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 550 W
Skärmöppning (metrisk) 600 mm
Volym (metrisk) avgassystem >240 m3hr.
För användning med (applikation) Protection of the Handler
Bredd (metrisk) Exteriör 1215 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 80 W
Hamnar USB-A, DOP
Höjd (metrisk) 1421 mm
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 150 W