Läs mer
BRAND™ Klass A bärnstensfärgad borosilikat-volymflaska med polypropenpropp
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
25 mL
Gräns för fel:
0.06 mL
Beskrivning
- Boro 3.3. DIN EN ISO 1042.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Alla BLAUBRAND™ mätkolvar levereras med batchnummer och batchcertifikat som ingår i originalförpackningen.
- Finns med individuella certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Gräns för fel | 0.06 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Bred |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |