Läs mer
Hirschmann™ Klass A bärnstensfärgade glasflaskor med polypropp, USP
:
Kapacitet (metrisk): 1000 ml
Beskrivning
- Med NS slipad och polyetenpropp
- USP
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Bärnstensfärgat glas med silber diffusionsfärg |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höjd (metrisk) | 300± 5 mm |
| Inkluderar | Polyetenpropp |
| Gräns för fel | ±0,3 ml |
| Antal per förpackning | 1/Förpackning |
| Visa mer |