Läs mer
Poulten Graf™ Klass A borosilikatglas trapetsformad volymflaska
Produktkod. 12353976
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Stängningsstorlek:
7.5/16
7/16
Färg:
Amber
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Färg unitSize
12353976 4 mL 7/16 Klart Paket med 5
12373976 50 pmol RNA per reaktion 7/16 Bärnsten Paket med 5
12393976 3 mL 7.5/16 Bärnsten Paket med 5
12383976 2 mL 7/16 Amber Paket med 5
12343976 3 mL 7/16 Klart Paket med 5
12313986 5 mL 7/16 Bärnsten Paket med 5
12363976 5 mL 7/16 Klart Paket med 5
12303986 4 mL 7/16 Bärnsten Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12353976 Leverantör Poulten Graf™ Leverantörsnummer RB257/D/5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Poulten Graf™ Volumetriska kolvar med propp av klass A används för att framställa standardlösningar.
  • Polypropenpropp medföljer
  • Varje kolv är individuellt numrerad för identifiering och spårbarhet
  • Volac™ borosilikatglas
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Material Borsilikatglas
nr per ärende 5
Tolerans ±0,025 ml
Graderad Ja
Klass A
Bottenform Trapetsformad
Stängningsstorlek 7/16