Läs mer
Poulten Graf™ Klass A borosilikatglas trapetsformad volymflaska
Beskrivning
- Polypropenpropp medföljer
- Varje kolv är individuellt numrerad för identifiering och spårbarhet
- Volac™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Material | Borsilikatglas |
| nr per ärende | 5 |
| Tolerans | ±0,010 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Bottenform | Trapetsformad |
| Stängningsstorlek | 7/16 |