Läs mer
BRAND™ Klass A borosilikat volymflaska med glaspropp
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Certifikat och efterlevnad:
USP Enskild
USP Enstaka parti
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Borosilikat 3.3
- Till DIN EN ISO 1042
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Inkluderar USP certifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Enstaka parti |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Smal |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |