Läs mer
BRAND™ Klass A borosilikat volymflaska med polypropenpropp
Produktkod. 10111145 Handla allt Brand Produkter
Change view
Hylsled:
NS 12/21
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hylsled Förpackningsstorlek
10111145 NS 14/23 Varje
30564695 NS 12/21 -
17716444 NS 12/21 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10111145 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 937291
Beräknad leverans: 09-12-2026
Borosilikatmätkolv med polypropenpropp och ISO individuellt certifikat.
  • Borosilikat 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Inkluderar ISO individuellt certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO Enskild
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hylsled NS 14/23
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan