Beskrivning
- Borosilikat 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Alla BLAUBRAND™ mätkolvar levereras med batchnummer och batchcertifikat som ingår i originalförpackningen. De finns även med individuella certifikat eller DAkkS kalibreringscertifikat på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO Sats |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Smal |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |