Läs mer
BRAND™ Klass A borosilikat volymflaska med polypropenpropp
Produktkod. 17716444 Handla allt Brand Produkter
Change view
Hylsled:
NS 12/21
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hylsled Förpackningsstorlek
17716444 NS 12/21 -
30564695 NS 12/21 -
10111145 NS 14/23 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17716444 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 937249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.49 SEK
    531.06 SEK / Paket med 1
    Save 2.43 SEK
    0.46% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatmätkolv med polypropenpropp och ISO individuellt certifikat.
  • Borosilikat 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Inkluderar ISO individuellt certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO Enskild
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hylsled NS 12/21
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan