Läs mer
BRAND™ Klass A borosilikat volymflaska med polypropenpropp
Handla allt Brand Produkter
:
Volymflaska
Beskrivning
- Borosilikat 3.3
- Till DIN EN ISO 1042
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Inkluderar USP certifikat engångsleverans
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Smal |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bottenform | Plan |