Läs mer
Hirschmann™ Klass A Brun Graderad USP Mätning av pipetter
Beskrivning
- Med daterad partiidentifikation
- Tillverkad av AR glass™ soda-lime glas med en slät, icke-porös yta
- Med volymmärke
- Brun examen
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | A |
| Material | AR-GLAS |
| För användning med (applikation) | Volumetrisk noggrannhet vid pipettering |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Brun |
| Tolerans | 0.001 mL |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Längd (metrisk) | 310± 10 mm |