Läs mer
Hirschmann™ Klass A Brun Graderad USP Mätning av pipetter
Produktkod. 15645465
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
8 mL
9 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15645465 9 mL Paket med 6
11711526 1 mL -
12801783 2 mL Paket med 12
15645455 3 mL Paket med 6
15625465 8 mL Paket med 6
11741526 25 mL Paket med 6
11751526 50 mL Paket med 6
11731536 100 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15645465 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 134015927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.00 SEK
    772.84 SEK / Paket med 6
    Save 120.16 SEK
    13% Av
I lager
Ger en extremt hög grad av volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov.
  • Med daterad partiidentifikation
  • Tillverkad av AR glass™ soda-lime glas med en slät, icke-porös yta
  • Med volymmärke
  • Brun examen
Specifikationer
Klass A
Material AR-GLAS
För användning med (applikation) Volumetrisk noggrannhet vid pipettering
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Tolerans 0.02 mL
Volym (metrisk) 9 mL
Längd (metrisk) 430± 10 mm