Läs mer
Jaytec Glass™ Mikro-hematokritrör
Produktkod. 12306297
Change view
Tillsats:
Hepariniserad (för direkt kapillärblod), Icke-hepariniserad (för venöst blod)
Hepariniserat
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillsats Förpackningsstorlek
12306297 Hepariniserad (för direkt kapillärblod), Icke-hepariniserad (för venöst blod) Paket med 1000
12386287 Hepariniserat Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12306297 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer CAPMH75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    333.07 SEK / Paket med 1000
    Save 22.93 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd endera versionen av Micro-Haematocrit Tubes: Hepariniserad (för direkt kapillärblod) eller icke-hepariniserad (för venöst blod).
  • Tillverkad i enlighet med BS ISO 12772:1997 av sodaglas
  • Jämn borrning och väggtjocklek
  • Kapillärtätningsmassa finns separat
Specifikationer
Färg Klart
Tillsats Hepariniserad (för direkt kapillärblod), Icke-hepariniserad (för venöst blod)
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Kapillärtätningsmassa
Kapacitet (metrisk) 50μ L
Diameter (metrisk) Inre 1,1 till 1,2 mm
Förslutning ingår Nej
Diameter (metrisk) 1,5 till 1,6 mm
Kvantitet 1000 Pk.
Längd (metrisk) 75 mm
Längd (engelska) 3 tum