Läs mer
Jaytec Glass™ Mikro-hematokritrör Produktkod.: 12386287
Jaytec Glass™ Mikro-hematokritrör
Produktkod. 12386287
Heparinized, Paket med 1000
Tillsats:
Hepariniserad (för direkt kapillärblod), Icke-hepariniserad (för venöst blod)
Heparinized
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12386287
Brand: Jaytec Glass™ CAPMH75H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd endera versionen av Micro-Haematocrit Tubes: Hepariniserad (för direkt kapillärblod) eller icke-hepariniserad (för venöst blod).
  • Manufactured in accordance with BS ISO 12772:1997 out of soda glass
  • Even bore and wall thickness
  • Capillary sealing compound available separately
Specifikationer
Färg Clear
Produkttyp Micro-Haematocrit Tubes
Tillsats Heparinized
Material Soda Lime Glass
Sterilitet Non-sterile
Förslutningstyp Capillary Sealing Compound
Kapacitet (metrisk) 50 μL
Diameter (metrisk) Inre 1.15 mm
Förslutning ingår No
Diameter (metrisk) 1.5 to 1.6 mm
Kvantitet 1000 Pk.
Längd (metrisk) 75 mm
Längd (engelska) 3 in.
Certifikat och efterlevnad ISO 12772:1997
Produkttitel
Jaytec Glass™ Mikro-hematokritrör >