Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipett, klass A
Descripción
- För exakt mätning och leverans av en specifik volym vattenhaltig vätska
- Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
- Toleranserna överensstämmer med klass A
- Permanent emaljtryck
Especificaciones
Especificaciones
| Aspiratorplugg | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN ISO 648:2008 |
| Klass | A |
| Beskrivning | BS 1583 |
| Material | Borsilikatglas, Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För att dispensera en känd volym vattenhaltig vätska |
| Graderad | Ja |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?