Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipett, klass A
Volym (metrisk):
9 mL
Min. Flödestid:
15 till 30 sek.
Tolerans:
±0,020 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För exakt mätning och leverans av en specifik volym vattenhaltig vätska
- Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
- Toleranserna överensstämmer med klass A
- Permanent emaljtryck
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN ISO 648:2008 |
| Klass | A |
| Beskrivning | BS 1583 |
| Material | Borsilikatglas, Soda Lime Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För att dispensera en känd volym vattenhaltig vätska |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |