Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass A genomgångna glasflaskor
Product Code. 13101643 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
3,7 ml
Förslutningstyp:
Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Volym (engelska):
1 dr.
Product Code. Volym (metrisk) Förslutningstyp Volym (engelska)
13101643 3,7 ml Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående 1 dr.
1 options
Product Code. 13101643
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ Klass A klarglastrådade flaskor är idealiska för allmänna laboratorieapplikationer. Tillverkade av lågalkaliskt borosilikatglas fritt från kalcium, magnesium och zink, erbjuder dessa skruvgängade flaskor pålitlig kemisk resistens och klarhet.
För allmänna applikationer
  • Lågt alkaliinnehåll för tillförlitlig kemisk resistens
  • Borosilikatglas fritt från kalcium, magnesium och zink
  • Klar glaskonstruktion ger utmärkt synlighet i provet
  • Skruvgängsdesign för säker slutning
  • Lämplig för allmän laboratorielagring och provapplikationer
Order Info
Förslutningar förpackas separat
Compliance
Möt typ I, klass A ASTM™ E 438 krav.
Specifications
Klassificering A
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 3,7 ml
För användning med (applikation) För allmänt ändamål
Inkluderar Stängd skruvlock
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1 dr.
Volym (metrisk) Totalt 3.7 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Sluten topp, svart fenolhatt med vitt gummifoder, fristående
Kvantitet 144/Pk.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Provflaska