Läs mer
Hirschmann™ Klass A tog examen PMP Cylindrar med upphöjda blå graderingar
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Förhöjd skala
- transparent
- Huvudpunkt ring examen
- Sexkantig bas
- Överensstämmelse certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | PMP |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Beskrivning | Graderad cylinder, PMP |
| Klass | A |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Diameter (metrisk) | 97 mm |
| Examen | 20 mL |
| Indelning | 20 mL |
| Form | Rund |
| Visa mer |