Läs mer
Hirschmann™ Klass A tog examen PMP Cylindrar med upphöjda blå graderingar
Produktkod. 13168049
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
2000 mL
Produktkod. 13168049
Brand: Hirschmann™ 7520170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet.
  • Enl. enligt DIN 12681/ISO 6706 PMP
  • Förhöjd skala
  • transparent
  • Huvudpunkt ring examen
  • Sexkantig bas
  • Överensstämmelse certifierad
Specifikationer
Material PMP
Beskrivning Graderad cylinder, PMP
Klass A
Disponibel Återanvändbar
Examen 0.5 mL
Form Rund
För användning med (applikation) Exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 170 mm
Typ Graderad mätcylinder